accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOH

CAS RN 3645-00-9

IUPAC Nombre: 1-(2-hydroxyethyl) 4-methyl benzene-1,4-dicarboxylate
Sinónimos: 1-(2-hydroxyethyl) 4-methyl benzene-1,4-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol): 224.21
Fórmula molecular: C11H12O5
InChi Key: DJQMYWWZWUOCBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados