Learn More
Tereftalato de metilo y 2-hidroxietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate |
| CAS | 3645-00-9 |
| Fórmula molecular | C11 H12 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic Acid 2-Hydroxyethyl Methyl Ester, Terephthalic Acid 2-Hydroxyethyl Methyl Ester, Ethylene Glycol Mono(methyl (Terephthalate), 2-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate, Dimethyl Terephthalate-Ethylene Glycol Monoester, Methyl 2-Hydroxyethyl Terephthalate, Monoglycol Mnnomethyl Terephthalate, β-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O5/c1-15-10(13)8-2-4-9(5-3-8)11(14)16-7-6-12/h2-5,12H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO |
| Nombre IUPAC | 1-O-(2-hidroxietil) 4-O-metil benceno-1,4-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 224.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0685 |