accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3SiCH3CH3Cl

CAS RN 3634-56-8

IUPAC Nombre: chlorodimethyl(propan-2-yl)silane
Sinónimos: chloro(isopropyl)dimethylsilane
Peso molecular (g/mol): 136.69
Fórmula molecular: C5H13ClSi
InChi Key: YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)[Si](C)(C)Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados