Learn More
Isopropildimetilclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945841 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 11945841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313570250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyldimethylchlorosilane
CAS 3634-56-8
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 114.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H13ClSi
Índice de refracción 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00009917
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.87
Sinónimo isopropyldimethylchlorosilane, dimethylisopropylchlorosilane, chloro isopropyl dimethylsilane, chloro dimethyl isopropylsilane, chlorodimethylisopropylsilane, silane,chlorodimethyl 1-methylethyl, silane, chlorodimethyl 1-methylethyl, dmipscl, acmc-1bn7i, chlorodimethyl isopropylsilane
Clave InChI YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC cloro-dimetil-propan-2-ilsilano
Peso molecular (g/mol) 136.69
PubChem CID 5102883
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.7
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyldimethylchlorosilane
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.