accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCl

CAS RN 36215-07-3

IUPAC Nombre: 1-chloro-3-methoxypropane
Sinónimos: 1-chloro-3-methoxy-propane
Peso molecular (g/mol): 108.57
Fórmula molecular: C4H9ClO
InChi Key: BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCCCl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados