Learn More
1-cloro-3-metaxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-methoxypropane |
| CAS | 36215-07-3 |
| Fórmula molecular | C4H9ClO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Chloropropyl Methyl Ether, 3-Methoxypropyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-metaxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 108.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0342 |