CAS RN 362-06-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-hidroxiestrona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
2-Hidroxi estrona, TRC
CAS: 362-06-1 Fórmula molecular: C18 H22 O3 Peso molecular (g/mol): 286.37 Sinónimo: Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2,3-dihydroxy-,2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one,2-Hydroxyestrone,Catecholestrone Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S)-2,3-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fentrantra-17-one SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CCC2=O