Learn More
2-hidroxiestrona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308810 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308810 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14231506AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Estrone
CAS 362-06-1
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy Estrone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxyestrone, Catecholestrone
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-2,3-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 286.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1569 g/mol