Learn More
2-Hidroxi estrona, TRC
Código de producto. 18012020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18012020 1 mg 1 miligramo
18003510 5 mg 5 miligramos
17980735 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18012020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9419451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362-06-1
Fórmula molecular C18 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 286.37
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxyestrone, Catecholestrone
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-2,3-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fentrantra-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Estrone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1569
Porcentaje de pureza >95%