accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClSCl

CAS RN 36157-40-1

IUPAC Nombre: 1-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 195.06
Fórmula molecular: C6H4Cl2OS
InChi Key: GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=C(Cl)SC(Cl)=C1
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)