Learn More
3-Acetil-2,5-diclorotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421548 100 g 100 g
11401548 5 g 5 g
11411548 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13867.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36157-40-1 | C6H4Cl2OS | 195.057 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36157-40-1
Fórmula molecular C6H4Cl2OS
Peso molecular (g/mol) 195.057
Número MDL MFCD00014522
Clave InChI GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
PubChem CID 118920
Nombre IUPAC 1-(2,5-diclorotiofen-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Punto de fusión 37°C to 39°C
Punto de ebullición 120°C to 122°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 121288
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza 98%