Learn More
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10381284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381284 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10381284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 36157-40-1
Fórmula molecular C6H4Cl2OS
Peso molecular (g/mol) 195.057
Número MDL MFCD00014522
Clave InChI GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
PubChem CID 118920
Nombre IUPAC 1-(2,5-diclorotiofen-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2, 5-dichlorothiophene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Brown to Tan
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Chunks