CAS RN 3615-44-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Mannoheptulosa, TRC
CAS: 3615-44-9 Fórmula molecular: C7 H14 O7 Peso molecular (g/mol): 210.18 Sinónimo: D-Manno-2-heptulose,(+)-Mannoheptulose,NSC 226836; Nombre IUPAC: (3S,4S,5S,6R)-2,6-bis(hidroximetilooxano-2,3,4,5-tetrol SMILES: OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O