missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Mannoheptulosa, TRC

Código de producto. 30006408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30006408 25 mg 25 miligramos
30012864 5 mg 5 miligramos
30004192 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30006408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16510025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3615-44-9
Fórmula molecular C7 H14 O7
Peso molecular (g/mol) 210.18
Sinónimo D-Manno-2-heptulose, (+)-Mannoheptulose, NSC 226836;
Nombre IUPAC (3S,4S,5S,6R)-2,6-bis(hidroximetilooxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material D-Mannoheptulose
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.074
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.