CAS RN 360769-21-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Paracetamol-13C2, 15N1, TRC
CAS: 360769-21-7 Fórmula molecular: C613C2H915NO2 Peso molecular (g/mol): 154.14 Sinónimo: Acetamide-13C2-15N, N-(4-hydroxyphenyl)- (9CI),Paracetamol-13C2-15N (acetamido-13C2-15N),Paracetamol-13C2,15N,N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-13C2-15N Nombre IUPAC: N-(4-hidroxifenil)acetamida SMILES: [13CH3][13C](=O)[15NH]c1ccc(O)cc1