Learn More
Paracetamol-13C2, 15N1, TRC
Código de producto. 30133208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133208 10 mg 10 miligramos
17933245 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16122810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360769-21-7
Fórmula molecular C613C2H915NO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Sinónimo Acetamide-13C2-15N, N-(4-hydroxyphenyl)- (9CI), Paracetamol-13C2-15N (acetamido-13C2-15N), Paracetamol-13C2,15N, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-13C2-15N
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES [13CH3][13C](=O)[15NH]c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaminophen-13C2, 15N1
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i1+1,6+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0671
Porcentaje de pureza >95%