CAS RN 35978-75-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
AC-ALA-PNA, TRC
CAS: 35978-75-7 Fórmula molecular: C11H13N3O4 Peso molecular (g/mol): 251.24 Sinónimo: Acetylalanine 4-Nitroanilide Nombre IUPAC: (2S)-2-acetamido-N-(4-nitrofenil)propanamida SMILES: C[C@H](NC(=O)C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]