Learn More
AC-ALA-PNA, TRC
Código de producto. 30240995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240995 2.5 g 2.50 g
30240584 500 mg 500 miligramos
30240838 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1924382.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35978-75-7
Fórmula molecular C11H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 251.24
Sinónimo Acetylalanine 4-Nitroanilide
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-N-(4-nitrofenil)propanamida
SMILES C[C@H](NC(=O)C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AC-ALA-PNA
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O4/c1-7(12-8(2)15)11(16)13-9-3-5-10(6-4-9)14(17)18/h3-7H,1-2H3,(H,12,15)(H,13,16)/t7-/m0/s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0906