CAS RN 35891-87-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de N-(2,6-dimetilfenil)-2-[(1-metiletil)amino]acetamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
2-(Isopropilamino)-2',6'-acetoxiliuro Clorhidrato, TRC
CAS: 35891-87-3 Fórmula molecular: C13 H20 N2 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 256.77 Sinónimo: N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride,Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride Nombre IUPAC: N-(2,6-dimetilfenilo)-2-(propano-2-ilamino)acetamida; Cloruro SMILES: Cl.CC(C)NCC(=O)Nc1c(C)cccc1C