Learn More
2-(Isopropilamino)-2',6'-acetoxiliuro Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30005317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005317 1 g 1 g
30005290 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8240101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35891-87-3
Fórmula molecular C13 H20 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 256.77
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenilo)-2-(propano-2-ilamino)acetamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-9(2)14-8-12(16)15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3,(H,15,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1342
Porcentaje de pureza >95%