Learn More
Clorhidrato de N-(2,6-dimetilfenil)-2-[(1-metiletil)amino]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30458665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458665 4 x 25 mg -
30051404 25 mg 25 miligramos
17900746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458665 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-(2,6-dimetilfenil)-2-[(1-metiletil)amino]acetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride
CAS 35891-87-3
Nombres de analitos o componentes N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP), Lidocaine Imp. G (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Lidocaine Impurity G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-9(2)14-8-12(16)15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3,(H,15,16);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)NCC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-(propan-2-ilamino)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 256.77
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1342 g/mol