CAS RN 35891-83-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de glicinexiliuro, TRC
CAS: 35891-83-9 Fórmula molecular: C10 H14 N2 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 214.69 Sinónimo: Acetamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1),Acetamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI),Glycine 2,6-xylidide hydrochloride SMILES: Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN