Learn More
Clorhidrato de glicinexiliuro, TRC
Código de producto. 30008796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008796 1 g 1 g
30003542 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6252901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35891-83-9
Fórmula molecular C10 H14 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 214.69
Sinónimo Acetamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), Acetamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Glycine 2,6-xylidide hydrochloride
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycinexylidide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O.ClH/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11;/h3-5H,6,11H2,1-2H3,(H,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0873
Porcentaje de pureza >95%