accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFONHFFF

CAS RN 35877-04-4

IUPAC Nombre: 2,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dihydroquinolin-4-one
Sinónimos: 2,6-bis(trifluoromethyl)-1H-quinolin-4-one
Peso molecular (g/mol): 281.16
Fórmula molecular: C11H5F6NO
InChi Key: AOGNHURBEDTPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(=O)C2=CC(=CC=C2N1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados