Learn More
2,6-Di(trifluorometil)quinolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374672 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10374672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09514DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
CAS 35877-04-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H5F6NO
Número MDL MFCD00276581
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4 1h-one, maybridge1_004924, pubchem5935, 4-quinolinol,2,6-bis trifluoromethyl, 4-quinolinol, 2,6-bis trifluoromethyl, 4-hydroxy-2,6-bis trifluoromethyl quinoline
Clave InChI AOGNHURBEDTPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)C2=CC(=CC=C2N1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,6-bis(trifluorometil)-1H-quinolina-4-ona
Peso molecular (g/mol) 281.16
PubChem CID 2736155
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.15
Porcentaje de pureza 97%