CAS RN 358629-47-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Dehidro Levetiracetam, TRC
CAS: 358629-47-7 Fórmula molecular: C8 H12 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 168.19 Sinónimo: 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethylidene-2-oxo-, (αZ)-,(αZ)-α-Ethylidene-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide,Dehydro Levetiracetam,(2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide,Levetiracetam Crotonamide,Levetiracetam Imp. B (EP) Nombre IUPAC: (Z)-2-(2-oxopirrolidina-1-il)but-2-enamida SMILES: C\C=C(/N1CCCC1=O)\C(=O)N
2
(2Z)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)but-2-enamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.