Learn More
Dehidro Levetiracetam, TRC
Código de producto. 17994275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994275 100 mg 100 miligramos
17950465 10 mg 10 miligramos
17960675 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230275100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 358629-47-7
Fórmula molecular C8 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 168.19
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethylidene-2-oxo-, (αZ)-, (αZ)-α-Ethylidene-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, Dehydro Levetiracetam, (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Levetiracetam Crotonamide, Levetiracetam Imp. B (EP)
Nombre IUPAC (Z)-2-(2-oxopirrolidina-1-il)but-2-enamida
SMILES C\C=C(/N1CCCC1=O)\C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2-
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0899
Porcentaje de pureza >95%