Learn More
(2Z)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)but-2-enamida, Mikromol™
Código de producto. 17953656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17953656 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17953656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1372.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2Z)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)but-2-enamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
CAS 358629-47-7
Nombres de analitos o componentes (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Levetiracetam Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2-
SMILES C\C=C(/N1CCCC1=O)\C(=O)N
Nombre IUPAC (Z)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)but-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 168.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0899 g/mol