CAS RN 358620-69-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico de 2-[6-O-acetil-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-alfa-D-manopiranosil]-N-carbobenzoxi-L-triptófano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico de 2-[6-O-acetil-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-aD-manopiranosil]-N-carbobenzoxi-L-triptófano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico de 2-[6-O-acetil-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-alfa-D-manopiranosil]-N-carbobenzoxi-L-triptófano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.