Learn More
Éster metílico de 2-[6-O-acetil-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-alfa-D-manopiranosil]-N-carbobenzoxi-L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[6-O-Acetyl-2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-alpha-D-mannopyranosyl]-N-carbobenzoxy-L-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 358620-69-6 |
| Fórmula molecular | C49H50N2O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C49H50N2O10/c1-33(52)56-32-42-44(57-28-34-17-7-3-8-18-34)46(58-29-35-19-9-4-10-20-35)47(59-30-36-21-11-5-12-22-36)45(61-42)43-39(38-25-15-16-26-40(38)50-43)27-41(48(53)55-2)51-49(54)60-31-37-23-13-6-14-24-37/h3-26,41-42,44-47,50H,27-32H2,1-2H3,(H,51,54)/t41-,42+,44+,45+,46-,47+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](Cc1c([nH]c2ccccc12)[C@@H]3O[C@@H](COC(=O)C)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H](OCc5ccccc5)[C@H]3OCc6ccccc6)NC(=O)OCc7ccccc7 |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-[2-[(2S,3S,4S,5S,6S)-6-(acetiloximetil)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxan-2-il]-1H-indol-3-il]-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 826.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 826.3465 |