CAS RN 35853-50-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 2,8-bis-(trifluorometil)-4-quinolincarboxílico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Carboximefloquina, TRC
CAS: 35853-50-0 Fórmula molecular: C12 H5 F6 N O2 Peso molecular (g/mol): 309.16 Sinónimo: 4-Quinolinecarboxylic acid, 2,8-bis(trifluoromethyl)-Ro 21-5104 Nombre IUPAC: ácido 2,8-bis(trifluorometil)quinolina-4-carboxílico SMILES: OC(=O)c1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F