Learn More
Carboximefloquina, TRC
Código de producto. 30368300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368300 50 mg 50 miligramos
30360882 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17870050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35853-50-0
Fórmula molecular C12 H5 F6 N O2
Peso molecular (g/mol) 309.16
Sinónimo 4-Quinolinecarboxylic acid, 2,8-bis(trifluoromethyl)-Ro 21-5104
Nombre IUPAC ácido 2,8-bis(trifluorometil)quinolina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymefloquine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5F6NO2/c13-11(14,15)7-3-1-2-5-6(10(20)21)4-8(12(16,17)18)19-9(5)7/h1-4H,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0224