CAS RN 35842-45-6
IUPAC Nombre:
2-[(2E)-2-methylbut-2-enamido]acetic acid
Sinónimos:
[(2E)-2-methylbut-2-enamido]acetic acid
Peso molecular (g/mol):
157.17
Fórmula molecular:
C7H11NO3
InChi Key:
WRUSVQOKJIDBLP-HWKANZROSA-N
SMILES:
C\C=C(/C)C(=O)NCC(O)=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Tiglil glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tiglil glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Tiglil glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.