Learn More
Tiglil glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiglyl Glycine |
| CAS | 35842-45-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Glycine','N-[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]- (ACI), Glycine','N-(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)-','(E)- (ZCI), Glycine','N-[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]- (9CI), N-[(2E)-2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]glycine (ACI), N-Tigloylglycine, N-Tiglylglycine, Tiglylglycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/b5-3+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(E)-2-metilbut-2-enoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 157.17 |
| Mostrar más |