accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOClClClClOClCl

CAS RN 35822-46-9

IUPAC Nombre: 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorooxanthrene
Sinónimos: heptachlorodibenzo-P-dioxin
Peso molecular (g/mol): 425.29
Fórmula molecular: C12HCl7O2
InChi Key: WCLNVRQZUKYVAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC2=C(OC3=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C3O2)C(Cl)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados