Learn More
Heptaclorodibenzo-p-dioxina, TRC
Código de producto. 30138632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138632 10 mg 10 miligramos
30135050 25 mg 25 miligramos
30011349 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35822-46-9
Fórmula molecular C12 H Cl7 O2
Peso molecular (g/mol) 425.31
Sinónimo Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-, 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD, 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo[1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxin, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, 1234678-HpCDD, D 73, Heptachlorodibenzo-p-dioxin, HpCDD, PCDD 73
Nombre IUPAC 1,2,3,4,6,7,8-heptaclorodibenzo-p-dioxina
SMILES Clc1cc2Oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3Oc2c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12HCl7O2/c13-2-1-3-10(7(17)4(2)14)21-12-9(19)6(16)5(15)8(18)11(12)20-3/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.7796