accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiCH3ClOSiCH3H3COSiCH3CH3Cl

CAS RN 3582-71-6

IUPAC Nombre: 2,6-dichloro-2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane
Sinónimos: 2,6-dichloro-2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane
Peso molecular (g/mol): 277.36
Fórmula molecular: C6H18Cl2O2Si3
InChi Key: GJIYNWRLGOMDEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados