Learn More
1,5-Diclorohexametiltrisiloxano (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dichlorohexamethyltrisiloxane |
| CAS | 3582-71-6 |
| Fórmula molecular | C6H18Cl2O2Si3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,5-Dichloro-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 1,1,3,3,5,5-Hexamethyl-1,5-dichlorotrisiloxane, 1-Chloro-3-chlorodimethylsilyloxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, Bis(chlorodimethylsiloxy)dimethylsilane, Hexamethyl-1,5-dichlorotrisiloxane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H18Cl2O2Si3/c1-11(2,7)9-13(5,6)10-12(3,4)8/h1-6H3 |
| SMILES | C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | bis[[cloro(dimetil)silil]oxi]-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 277.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.9992 |