accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrNN

CAS RN 35691-65-7

IUPAC Nombre: 2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile
Sinónimos: methyldibromo glutaronitrile MDGN methyldibromoglutaronitrile bromothalonil
Peso molecular (g/mol): 265.94
Fórmula molecular: C6H6Br2N2
InChi Key: DHVLDKHFGIVEIP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: BrCC(Br)(CCC#N)C#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados