Learn More
Bromotalonil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromothalonil |
| CAS | 35691-65-7 |
| Fórmula molecular | C6H6Br2N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile, 1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane, 1-Bromo-1-(bromomethyl)-1,3-propanedicarbonitrile, 2-Bromo-2-(bromomethyl)glutaronitrile, BBMG, Bromothalonil, Cosmoguard, DBDCB, MDBGN, Merguard 1105, Methyldibromoglutaronitrile, Tektamer, Tektamer 38, Tektamer 38AD, Tuopai DM 01 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6Br2N2/c7-4-6(8,5-10)2-1-3-9/h1-2,4H2 |
| SMILES | BrCC(Br)(CCC#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2-(bromometil)pentanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 265.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.8898 |