accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)(S)CH3OHOH3C(R)(Z)

CAS RN 3569-10-6

IUPAC Nombre: (2Z)-3-[(4S,7R,7aR)-3,7-dimethyl-2,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-inden-4-yl]-2-methylprop-2-enoic acid
Sinónimos: valerenic acid
Peso molecular (g/mol): 234.34
Fórmula molecular: C15H22O2
InChi Key: FEBNTWHYQKGEIQ-JWRGBUJQSA-N
SMILES: C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(\C)C(O)=O)C2=C(C)CC[C@H]12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados