Learn More
(-)-Ácido Valérénico, TRC
Código de producto. 30132853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132853 5 mg 5 miligramos
30003809 10 mg 10 miligramos
30006705 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0914005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3569-10-6
Fórmula molecular C15 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 234.33
Sinónimo (2E)-3-[(4S,7R,7aR)-2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl]-2-methyl-2-propenoic acid, (-)-Valerenic acid, 3-(2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl)-2-methyl-, [4S-[4α(E),7β,7aalpha]]-2-propenoic acid, 2,4,5,6,7,7a-hexahydro-α,3,7-trimethyl-indene-4-acrylic acid, Valerenic acid, 3-(2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl)-2-methyl-, [4S-[4alpha(E),7beta,7aalpha]]-2-propenoic acid, 2,4,5,6,7,7a-hexahydro-alpha,3,7-trimethyl-indene-4-acrylic acid;
Nombre IUPAC (E)-3-[(4S,7R,7aR)-3,7-dimetil-2,4,5,6,7,7a-hexahidro-1H-inden-4-il]-2-metilprop-2-ácido enoico
SMILES C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)\C(=O)O)C2=C(C)CC[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valerenic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12(8-11(3)15(16)17)14-10(2)5-7-13(9)14/h8-9,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+/t9-,12+,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.162