accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOH3CCl

CAS RN 35654-56-9

IUPAC Nombre: 4-chloro-6,7-dimethoxyquinoline
Sinónimos: 4-chloro-6,7-dimethoxyquinoline
Peso molecular (g/mol): 223.66
Fórmula molecular: C11H10ClNO2
InChi Key: WRVHQEYBCDPZEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(OC)C=C2C(Cl)=CC=NC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados