Learn More
4-Cloro-6,7-dimetoxiquinolina, TRC
Código de producto. 30012581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012581 5 g 5 g
30005149 1 g 1 g
30011623 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3659305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35654-56-9
Fórmula molecular C11H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 223.66
Sinónimo Quinoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy- (9CI, ACI), 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline (ACI)
Nombre IUPAC 4-cloro-6,7-dimetoxiquinolina
SMILES COc1cc2nccc(Cl)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClNO2/c1-14-10-5-7-8(12)3-4-13-9(7)6-11(10)15-2/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.04