CAS RN 35493-47-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Tetradecilciclobutanona, TRC
CAS: 35493-47-1 Fórmula molecular: C18 H34 O Peso molecular (g/mol): 266.46 Sinónimo: Cyclobutanone, 2-tetradecyl-,2-(n-Tetradecyl)cyclobutanone,2-Tetradecylcyclobutanone Nombre IUPAC: 2-tetradecilciclobutan-1-uno SMILES: CCCCCCCCCCCCCCC1CCC1=O