Learn More
2-Tetradecilciclobutanona, TRC
Código de producto. 30426345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426345 100 mg 100 miligramos
30423070 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291540100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35493-47-1
Fórmula molecular C18 H34 O
Peso molecular (g/mol) 266.46
Sinónimo Cyclobutanone, 2-tetradecyl-, 2-(n-Tetradecyl)cyclobutanone, 2-Tetradecylcyclobutanone
Nombre IUPAC 2-tetradecilciclobutan-1-uno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC1CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tetradecylcyclobutanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15-16-18(17)19/h17H,2-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.261