accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH3C(S)(S)(R)OH(S)(S)HOH3C(S)(S)(R)OH(S)(S)HO

CAS RN 35380-71-3

IUPAC Nombre: bis((1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol) hydrate
Sinónimos: bis(estradiol) hydrate
Peso molecular (g/mol): 562.79
Fórmula molecular: C36H50O5
InChi Key: ZVVGLAMWAQMPDR-WVEWYJOQSA-N
SMILES: O.C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@H]2O.C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)