Learn More
Hemihidrato de estradiol, LoGiCal
Código de producto. 30458108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458108 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458108 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0300.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Hemihydrate
CAS 35380-71-3
Nombres de analitos o componentes Estradiol Hemihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C18 H24 O2 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Estradiol Benzoate Imp. A (EP), Estradiol Valerate Imp. A (EP), Estriol Imp. D (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17beta)-, hydrate (2:1) (9CI), beta-Estradiol hemihydrate, beta-Estradiol semihydrate, Estradiol Benzoate Imp. A (EP) as Hemihydrate, Estradiol Valerate Imp. A (EP) as Hemihydrate, Estriol Imp. D (EP) as Hemihydate, Ethinylestradiol Imp. D (EP) as Hemihydrate, Estradiol Benzoate Impurity A as Hemihydrate, Estradiol Valerate Impurity A as Hemihydrate, Estriol Impurity D as Hemihydate, Ethinylestradiol Impurity D as Hemihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H24O2.H2O/c2*1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20;/h2*3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3;1H2/t2*14-,15-,16+,17+,18+;/m11./s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O.C[C@]56CC[C@H]7[C@@H](CCc8cc(O)ccc78)[C@@H]5CC[C@@H]6O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol;hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 562.78
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.3658 g/mol