accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOOCH3OOH

CAS RN 35340-49-9

IUPAC Nombre: 2-[3,6-bis(acetyloxy)-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid
Sinónimos: 2-[3,6-bis(acetyloxy)-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 418.4
Fórmula molecular: C24H18O7
InChi Key: YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C1=C(O2)C=C(OC(C)=O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados