Learn More
MedChemExpress Dihydrofluorescein diacetate
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 106.5 mg/mL (254.54 mM) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 35340-49-9 |
| Peso molecular | 418.4 g/mol |